Learn More
Aalborg™ Base pour trépied pour cadres de tubes à trépied
Le socle trépied d’Aalborg™ pour les cadres de tubes à trépied supporte les cadres de tubes à trépied simples et multiples pour ajouter de la stabilité.
Marque: Aalborg™ TP1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoire pour instrument de mesure de type P, S et T
- Pour une utilisation avec un cadre monotube ou multitubulaire
- À utiliser avec un débitmètre de 65 mm et 150 mm
Spécification
Cadre à tube unique à trépied | |
Socle trépied |