Learn More
Thermo Scientific™ Seringue à aiguille fixe pour échantillonneur automatique TriPlus RSH, 5 μl
Les seringues à aiguille fixe pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
Marque: Thermo Scientific™ 365C0251
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Les seringues à aiguille fixe pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
- Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
- Aiguilles et pistons en acier inoxydable
- Conception de seringue éprouvée
Spécification
5 µl FN, calibre 26s, 57 mm | |
57 mm | |
Unité | |
57 mm | |
Échantillonneur automatique TriPlus RSH |
Calibre 26s | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC | |
5 μl | |
Cône | |
Non |