Learn More
Thermo Scientific™ Seringue à aiguille fixe pour échantillonneur automatique TriPlus RSH, 100 μl
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
100 μl
Description
- Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
- Aiguilles et pistons en acier inoxydable
- Conception de seringue éprouvée
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 s G |
| Type de produit | Seringue Gastight à aiguille fixe |
| Volume (métrique) | 100 μl |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |