Learn More
Thermo Scientific™ Seringue à aiguille fixe pour échantillonneur automatique TriPlus RSH, 10 μl
Les seringues à aiguille fixe pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
113.00€ - 133.17€
Spécification
Volume (métrique) | 10 μl |
---|---|
Type de pointe d’aiguille | Cône |
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Longueur (métrique) de l’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Longueur (métrique) de l’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13406856
|
Thermo Scientific™
365D0271 |
Calibre 23 s | 57 mm |
113.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13436856
|
Thermo Scientific™
365D0321 |
26s G | 85 mm |
133.17€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Seringues à aiguille fixe pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH : précises et reproductibles pour différents volumes.
- Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
- Aiguilles et pistons en acier inoxydable
- Conception de seringue éprouvée
Spécification
10 μl | |
Cône |