Learn More
Thermo Scientific™ Seringue à aiguille fixe GT pour échantillonneur automatique TriPlus RSH
Code produit. 13436876 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
100 μl
250 μl
1 ml
Calibre d’aiguille:
Calibre 22
Calibre 23
Calibre 26s
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13436876
Marque: Thermo Scientific™ 365I2351
Les seringues à aiguille fixe GT pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
  • Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
  • Aiguilles et pistons en acier inoxydable
  • Conception de seringue éprouvée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable (Aiguille), Acier inoxydable (Piston)
Description 250 µl FN GT, calibre 23, 57 mm
Calibre d’aiguille Calibre 23
Longueur (métrique) 57 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique GC
Quantité Unité
Volume (métrique) 250 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 57 mm
Type de pointe d’aiguille Trou latéral
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique TriPlus RSH
Type de connexion Fixe
Stérilité Stérile
PTFE Tipped Plunger Oui