Learn More
Thermo Scientific™ Seringue à aiguille fixe GT pour échantillonneur automatique TriPlus RSH
Code produit. 12816036 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
100 μl
250 μl
1 ml
Calibre d’aiguille:
Calibre 22
Calibre 23
Calibre 26s
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12816036
Marque: Thermo Scientific™ 365D0331
Edge
Les seringues à aiguille fixe GT pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
  • Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
  • Aiguilles et pistons en acier inoxydable
  • Conception de seringue éprouvée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable (Aiguille), Acier inoxydable (Piston)
Description À débit divisé et PTV
Calibre d’aiguille Calibre 26s
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille fixe
Volume (métrique) 10 μl
Gamme de produits TriPlus
Longueur (métrique) de l’aiguille 57 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique TriPlus RSH et échantillonneur automatique TriPlus 100LS
Type de connexion Fixe