Learn More
Thermo Scientific™ Échantillonneur automatique couplant espace de tête et chromatographie en phase gazeuse TriPlus™ 500
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Augmentez la productivité et la qualité des données pendant les analyses volatiles grâce à l’échantillonneur automatique d’espace de tête TriPlus 500 extrêmement fiable, robuste et compact.
Tirant parti d’une conception entièrement repensée, l’échantillonneur automatique d’espace de tête Thermo Scientific™ TriPlus™ 500 offre fiabilité et robustesse aux laboratoires de test réalisant des analyses volatiles. La technologie vanne et boucle et d’autres fonctionnalités innovantes garantissent que cet échantillonneur automatique rationalise les flux de travail quotidiens, économise du temps grâce à un fonctionnement sans surveillance fiable, optimisant le débit des échantillons avec une capacité de flacons étendue et facilitant la portabilité des méthodes grâce à un logiciel puissant. Parfaitement intégré au chromatographe en phase gazeuse Thermo Scientific™ TRACE™ 1600, cette plateforme modulaire fournit aux laboratoires et services d’analyse d’aujourd’hui la productivité nécessaire pour réussir.
Fiabilité pour les laboratoires de tests analytiques de routine et de services et polyvalence pour la recherche et le développement de méthodes.
La conception de l’échantillonneur automatique à espace de tête TriPlus 500 intègre des fonctionnalités innovantes pour des résultats analytiques très précis, notamment :
Commandes pneumatiques pour une haute précision et une grande robustesse
- Meilleure répétabilité de l’injection pour des résultats uniformes à chaque exécution.
- Aucune rémanence due à la purge efficace du chemin d’échantillon.
- Vérification automatique des fuites lors de l’injection pour garantir des cycles sûrs.
Meilleure intégrité des échantillons et facilité d’utilisation grâce à une connexion directe à la colonne
- Un chemin d’échantillon plus court pour une inertie élevée vers les composés polaires.
- Application haute température étendue avec une récupération plus élevée des composés à point d’ébullition élevé.
- Configuration de méthodes simplifiée sans ligne de transfert ni réglages de température d’injecteur requis.
Conception compacte et évolutive pour une meilleure efficacité et productivité du laboratoire
- La conception compacte HS-GC permet d’économiser 30 % de l’espace de paillasse précieux.
- Exigences de débit adaptées avec une évolutivité sur le terrain de 12 à 240 flacons, ne nécessitant pas d’espace supplémentaire et aucun compromis sur les performances.
- Équilibrage plus rapide des échantillons grâce à la conception d’agitateur de centrifugation rapide pour une sensibilité maximale dans un cycle plus court.
Solution de configuration HS-GC complète
- Disponible avec connexion de colonne directe ou ligne de transfert pour une flexibilité de configuration optimale.
- Lorsqu’une connexion directe à une colonne est impossible, l’échantillonneur automatique configuré avec une ligne de transfert maintient une haute précision pour un transfert d’échantillons efficace.
- Lorsqu’il est configuré avec une ligne de transfert, cet échantillonneur automatique est idéal pour une utilisation avec notre GC Thermo Scientific™ TRACE™ 1610 avec four auxiliaire TRACE™ 1600 ou pour la connexion à des instruments GC tiers
Le logiciel et le système vérifient la conformité et l’intégrité des données
- Intégré au logiciel CDS Thermo Scientific™ Chromeleon™ et conforme à la norme 21 CFR Partie 11.
- Facilité de validation des performances du système analytique avec l’assistant de qualification IQ / OQ / PQ et les vérifications quotidiennes de la performance des séquences grâce à l’assistant de test d’adéquation du système.
Spécification
Spécification
| Type | Échantillonneur automatique à espace de tête GC TriPlus™ 500 |
| Capacité de l’échantillon | 12 flacons, évolutif jusqu’à 120 flacons |
| Mode d’injection | Standard ; extraction espaces de tête multiple (MHE) ; injection d’espace de tête multiple (MHI) |
| Description | Échantillonneur automatique à espace de tête TriPlus™ 500 avec ligne de transfert |
| Logiciel | Logiciel CDS Thermo Scientific™ Chromeleon, Thermo Scientific™ TraceFinder et Thermo Scientific™ XCalibur |
| À utiliser avec (équipement) | GC TRACE™ série 1600, GC tiers |
| Quantité | Each |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.