Learn More
Thermo Scientific™ Pack stérile à triple emballage avec gélose tryptone soja et indicateur de PHV, avec lécithine, polysorbate 80, thiosulfate de sodium et L-Histidine
Assurez la surveillance de vos environnements les plus réglementés à l’aide de boîtes à triple emballage Thermo Scientific™, conçues pour les applications passives et actives d’échantillonnage de l’air.
312.00€ - 550.00€
Spécification
Couleur | Ivoire, transparent |
---|---|
Contenu et stockage | 2 à 25°C |
Description | Pack stérile à triple emballage avec gélose tryptone soja et indicateur de PHV, avec lécithine, polysorbate 80, thiosulfate de sodium et L-Histidine |
Origine de la fabrication | Allemagne |
Type de produit | Gélose |
Code produit | Marque | Description | Format | Quantité | Origine de la fabrication | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Format | Quantité | Origine de la fabrication | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15436030
|
Thermo Scientific™
PO5501B |
Pack stérile à triple emballage avec gélose tryptone soja et indicateur de PHV, avec lécithine, polysorbate 80, thiosulfate de sodium et L-Histidine | Monoplaque de 90 mm | 100/boîte | Allemagne |
312.00€
Pack de 100 |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15476030
|
Thermo Scientific™
PO5511D |
Pack stérile à triple emballage avec gélose tryptone soja et indicateur de PHV, avec lécithine, polysorbate 80, thiosulfate de sodium et L-Histidine | Boîte contact de 55 mm | 100/boîte | Allemagne |
550.00€
Pack de 100 |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Découvrez une fiabilité optimale en salle blanche grâce aux boîtes de gélose tryptone soja Thermo Scientific™ à emballage stérile triple couche, livrées avec un indicateur de PHV, de la lécithine, du polysorbate 80, du thiosulfate de sodium et de la L-Histidine.
Ayez confiance en vos résultats et garantissez une fertilité optimale du milieu grâce à des boîtes contenant un indicateur d’exposition au peroxyde d’hydrogène vaporisé (PHV), conçues pour confirmer l’intégrité du matériau d’emballage et de l’étanchéité lors de l’exposition au PHV.Trois couches de protection réduisent le risque de contamination :
- Film primaire avec patch de contrôle de l’humidité
- Film barrière PHV secondaire avec sachet desséchant immobilisé
- Cache anti-poussière comme film tertiaire
L’incorporation de nouveaux éléments améliore le contrôle de l’humidité en permettant le passage et l’absorption de l’excédent d’humidité
L’utilisation de boîtes dotées d’une meilleure durée de conservation et pouvant être stockées à température ambiante offre une solution économique, minimisant ainsi les frais de validation des nouveaux lots et les coûts de réfrigération
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Spécification
Ivoire, transparent | |
Pack stérile à triple emballage avec gélose tryptone soja et indicateur de PHV, avec lécithine, polysorbate 80, thiosulfate de sodium et L-Histidine | |
Gélose | |
100/boîte |
2 à 25°C | |
Allemagne | |
Triple emballage - traité par irradiation |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 43 semaines