Learn More
Fisherbrand™ Triple Instrument Bundle
Whether you need to spin-down, shake, or stir, this Triple Instrument Bundle has you covered.
Marque:  Fisherbrand™ 120950
140.88 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17862966
  • 1050.00€ / 1 kit
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Get the full functionality of three machines in two pieces of equipment! Complete with a Fisherbrand Silicone Lab Mat to protect your workspace from spills and wear.
  • Fisherbrand Centrifuge/Stirrer: The industry's first high-speed centrifuge (12,500 rpm) and magnetic stirrer (3 L), combined into one unit. Made durable and chemically resistant with easy cleaning and maintenance-free operation. Its compact and low-profile design optimizes limited bench space and minimizes clutter in the lab.
  • Fisherbrand Mini Vortexer: Small footprint Vortexer offering maximum vortex shaking for a variety of tube sizes. A simple touch start operation allows for immediate sample mixing with one hand and automatic stop when tube is lifted.
  • Fisherbrand Silicone Lab Mat: This FDA food-grade silicone labmat is suitable for various laboratory settings, including cold rooms, clean rooms, and sterile suites, where high sterility is essential. Effectively safeguards countertops from temperatures up to 200°C (392°F) and demonstrates general chemical resistance to moderate oxidizing chemicals.
Spécification
Spécification
100/240 V
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    16
    Heures
    9
    Minutes
    4
    Secondes
    59
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
  • Plusieurs fabricants
    Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.
    Code promotionnel: 25081
    Expire2025-12-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Triple Instrument Bundle > Fisherbrand Triple Instrument