Learn More
Triphosgène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11914701
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage, réactif de formation des liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32315-10-9
Formule moléculaire C3Cl6O3
Poids moléculaire (g/mol) 296.75
Clé InChI UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene
CID PubChem 94429
Nom IUPAC Carbonate de bis(trichlorométhyle)
SMILES C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphosgene
Point de fusion 77.0°C to 81.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.7800g/mL
Point d’ébullition 203.0°C to 206.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C(Cl3)OC(O)OC(Cl)3
Quantité 250 g
Fieser 17,127
Merck Index 15,9921
Gravité spécifique 1.78
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble, may form phosgene. Other solubilities: 588g/L ch2cl2 (20°C), soluble in alcohol, benzene, tetrachloromethane, and ether
Poids de la formule 296.75
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.