Learn More
Hydroxyde de triphénylétain, Thermo Scientific™
Code produit. p-7080332
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11384859
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 071177.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-87-9
Formule moléculaire C18H18OSn
Poids moléculaire (g/mol) 369.05
Numéro MDL MFCD00013928
Clé InChI ZJIGGMIMCKZRRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenyltin hydroxide, fentin hydroxide, triphenylstannanol, vancide ks, hydroxytriphenyltin, hydroxytriphenylstannane, erithane, fenolovo, tenhide, stannane, hydroxytriphenyl
CID PubChem 6327657
Nom IUPAC triphénylétain ; hydrate
SMILES O.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenyltin hydroxide
Point de fusion 122°C to 124°C
Couleur Blanc
Formule linéaire (C6H5)3SnOH
Quantité 25 g
Numéro UN UN3146
Merck Index 14,9745
Informations sur la solubilité Slightly soluble in alcohol, toluene
Poids de la formule 367.01
Forme physique Poudre