Learn More
Résine triphénylphosphine, 1 % réticulée avec DVB, 1,0-1,5 mmol/g, maillage 100-200, Thermo Scientific Chemicals
89.00€ - 352.00€
Identifiants chimiques
CAS 39319-11-4
Formule moléculaire C18H15P
Poids moléculaire (g/mol) 262.29
Numéro MDL MFCD00003043 MFCD20489348
Clé InChI RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11776
Nom IUPAC Triphénylphosphane
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10580532
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
366870050
5 g Flacon en verre
89.00€
5g
10025403
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
366870250
25 g Flacon en verre
352.00€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
39319-11-4
262.29
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Triphénylphosphane
C18H15P
MFCD00003043 MFCD20489348
11776
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Triphenylphosphine resin
39319-11-4
C18H15P
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Triphénylphosphane
11776
1% crosslinked with DVB, 1.0-1.5mmol/g
Mailles de 100 à 200
MFCD00003043 MFCD20489348
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
262.29