Learn More
Résine triphénylphosphine, 1 % réticulée avec DVB, 1,0-1,5 mmol/g, maillage 200-400, Thermo Scientific Chemicals
25.92€ - 85.10€
Identifiants chimiques
CAS 39319-11-4
Formule moléculaire C18H15P
Poids moléculaire (g/mol) 262.29
Numéro MDL MFCD00003043 MFCD20489348
Clé InChI RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11776
Nom IUPAC Triphénylphosphane
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10029021
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
366840010
1 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10119941
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
366840050
5 g Flacon en verre
85.10€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
Spécification
Identifiants chimiques
39319-11-4
262.29
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Triphénylphosphane
C18H15P
MFCD00003043 MFCD20489348
11776
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Triphenylphosphine resin
1% crosslinked with DVB
Billes
200 to 400 mesh
MFCD00003043 MFCD20489348
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
262.29
Blanc à jaune
39319-11-4
1.0 to 1.5 mmol/g
C18H15P
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Triphénylphosphane
11776
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Harmful in contact with skin.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.