Learn More
Oxyde de triphénylphosphine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10447910
Oxyde de triphénylphosphine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10447910
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10447910
Marque: Thermo Scientific Acros 140430250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 791-28-6
Formule moléculaire C18H15OP
Poids moléculaire (g/mol) 278.29
Numéro MDL MFCD00002080 MFCD03458802
Clé InChI FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid
CID PubChem 13097
ChEBI CHEBI:36601
Nom IUPAC Diphénylphosphorylbenzène
SMILES O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphine oxide
Point de fusion 154.0°C to 158.0°C
Couleur Brun-rose à blanc
Point d’ébullition >360.0°C
Point d’éclair 180°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)3P(O)
Quantité 25 g
Beilstein 16,IV,1011
Fieser 14,337; 16,368
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Poids de la formule 278.29
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466299 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/09/2024 Catalog Number140435000,140431000,140430250
Numéro de lotA0451317 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2024 Catalog Number140435000,140431000,140430250
Numéro de lotA0424847 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2023 Catalog Number140435000,140431000,140430250
Numéro de lotA0400818 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number140435000,140431000,140430250
Numéro de lotA0415102 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number140435000,140431000,140430250
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triphenylphosphine oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Nom du produit
Oxyde de triphénylphosphine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >