Learn More
Dibromure de triphénylphosphine, env. 33 % de bromure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10787583
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1034-39-5
Formule moléculaire C18H15Br2P
Poids moléculaire (g/mol) 422.10
Numéro MDL MFCD00000054
Clé InChI OCXGTPDKNBIOTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibromotriphenylphosphorane, phosphorane, dibromotriphenyl, triphenyldibromophosphorane, unii-7y0j6r63jd, bromotriphenylphosphonium bromide, dibromotriphenyl-??-phosphane, dibromotriphenylphosphine, dibromtriphenylphosphorane, triphenylphosphinedibromide, dibromo triphenylphosphorane
CID PubChem 70579
Nom IUPAC dibromotriphenyl-λ⁵-phosphane
SMILES BrP(Br)(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphine dibromide
Note relative au nom ca. 33% bromine
Point de fusion 235.0°C
Couleur Rose à jaune
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H5)3PBr2
Quantité 5 g
Beilstein 16, 864
Fieser 01,1247; 13,333
Merck Index 15, 9917
Poids de la formule 422.09
Pourcentage de pureté ca. 33% bromine
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triphenylphosphine dibromide, ca. 33% bromine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.