Learn More
Triphénylméthyle mercaptan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Triphenylmethyl mercaptan, is used as a reagent used for the introduction of thiol group. Triphenylmethanethiol is a reagent used for the mild introduction of the mercapto functionality. It is also used as a pharmaceutical intermediate; Chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le Triphénylméthyl mercaptan est utilisé comme réactif pour l’introduction du groupe thiol. Le Triphénylméthanethiol est un réactif utilisé pour l’introduction légère de la fonctionnalité mercapto. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique ; Synthèse chimique.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Triphenylmethyl mercaptan |
Point de fusion | 103°C to 108°C |
Odeur | Stench |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 2113168 |
Informations sur la solubilité | It is insoluble in water. |
Poids de la formule | 276.4 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et traitement
- Triphenylmethyl mercaptan
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Triphenylmethyl mercaptan