Learn More
Dichlorure de triphénylantimoine(V), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15482048
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 594-31-0
Formule moléculaire C18H15Cl2Sb
Poids moléculaire (g/mol) 423.978
Numéro MDL MFCD00013598
Clé InChI PDGPVQHGCLPCES-UHFFFAOYSA-L
Synonyme triphenylantimony dichloride, antimony, dichlorotriphenyl, dichlorotriphenylantimony, dichlorotriphenylstibine, antimony, triphenyldichloride, triphenylstibine dichloride, dichlorid trifenylantimonicny, dichlorid trifenylantimonicny czech, stibine, triphenyl-, dichloride 6ci, acmc-1ao41
CID PubChem 11662
Nom IUPAC dichloro(triphényl)-$l^{5}-stibane
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Sb](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylantimony(V) dichloride
Point de fusion 143°C to 145°C
Couleur Blanc
Odeur Odorless
Formule linéaire (C6H5)3SbCl2
Quantité 25 g
Numéro UN UN2923
Poids de la formule 423.97
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide