Learn More
Borate triphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Triphenyl borate is a useful boronic ester with chemosterilant activity against Cochliomyia hominivorax. It is also used as a competitive inhibitor of urease of Klebsiella aerogenes used to study the mechanisms of interaction with the nickel active site.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le borate de triphényle est un ester boronique utile avec une activité chimiosterilante contre Cochliomyia hominivorax. Il est également utilisé comme inhibiteur compétitif de l’uréase de Klebsiella aerogenes utilisée pour étudier les mécanismes d’interaction avec le site actif du nickel.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Humidité, eau sensible. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Hygroscopique. Stocker sous atmosphère inerte.
Le borate de triphényle est un ester boronique utile avec une activité chimiosterilante contre Cochliomyia hominivorax. Il est également utilisé comme inhibiteur compétitif de l’uréase de Klebsiella aerogenes utilisée pour étudier les mécanismes d’interaction avec le site actif du nickel.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Humidité, eau sensible. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Hygroscopique. Stocker sous atmosphère inerte.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Triphenyl borate |
Point de fusion | 98°C to 101°C |
Formule linéaire | (C6H5O)3B |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2811 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform,methanol. |
Poids de la formule | 290.13 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Forme physique | Solide |