Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de la tripeptidyl peptidase
Code produit. 15466569
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
Code produit. 15466569
Marque: Thermo Scientific Chemicals J64760.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tripeptidyl peptidase Inhibitor is a serine protease inhibitor which irreversibly inhibits TPPII (tripeptidyl peptidase II), a giant protease which may substitute for some proteasome functions, and reversibly inhibits Cln (TPPI). AAF-CMK shows only marginal inhibition of the chymotrypsin-like activity of the proteasome.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Inhibiteur de sérine protéases agissant comme un inhibiteur irréversible puissant, sélectif, lié à la dose de la tripeptidylpeptidase II
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 184901-82-4
Formule moléculaire C16H22ClN3O3, C18H23ClF3N3O5
Synonyme H-AAF-CMK; TPPII Inhibitor
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc cassé
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Inhibiteur de sérine protéases agissant comme un inhibiteur irréversible puissant, sélectif, lié à la dose de la tripeptidylpeptidase II
Poids de la formule 453.90g/mol
Sensibilité Light Sensitive
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Solide
Clé InChI ZFZXFWAYCYJFIZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F.CC(N)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)CCl
Nom IUPAC 2-amino-N-{1-[(4-chloro-3-oxo-1-phenylbutan-2-yl)carbamoyl]ethyl}propanamide; trifluoroacetic acid
Poids moléculaire (g/mol) 453.84