Learn More
Trioléine, ≥ 95 %, MP Biomedicals™
Code produit. p-4404560 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
Code produit. 11423521
Marque: MP Biomedicals 0210312210
La trioléine est utilisée comme substrat pour les lipases microbiennes. La trioléine est un triglycéride symétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-32-7
Formule moléculaire C57H104O6
Poids moléculaire (g/mol) 885.453
Numéro MDL MFCD00137563
Clé InChI PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Synonyme triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
CID PubChem 45253964
Nom IUPAC [2-[(Z)-octadec-9-énoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-énoyl]oxypropyle](E)-octadec-9-énoate
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triolein
Couleur Jaune
Densité 0.91g/mL(lit.)
Plage de pourcentage du dosage ≥95%
Quantité 10 g
Poids de la formule 885.46
Forme physique Liquide