Learn More
Chlorure de triméthyltine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737699
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1066-45-1
C3H11ClSn
201.28
MFCD00000520
FVFGWISLDLUGHX-UHFFFAOYSA-N
trimethyltin chloride, stannane, chlorotrimethyl, chlorotrimethyltin, trimethylchlorotin, trimethylstannyl chloride, trimethylchlorostannane, chloro trimethyl stannane, m&t chemicals 1222-45, stannylium, trimethyl-, chloride, trimethyltinchloride
14016
Chloro(triméthyl)stannane
Cl.C[SnH](C)C
1066-45-1
C3H11ClSn
201.28
MFCD00000520
FVFGWISLDLUGHX-UHFFFAOYSA-N
trimethyltin chloride, stannane, chlorotrimethyl, chlorotrimethyltin, trimethylchlorotin, trimethylstannyl chloride, trimethylchlorostannane, chloro trimethyl stannane, m&t chemicals 1222-45, stannylium, trimethyl-, chloride, trimethyltinchloride
14016
Chloro(triméthyl)stannane
Cl.C[SnH](C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Trimethyltin chloride
Point de fusion 37.0°C to 39.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 148.0°C
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SnCl
Quantité 10 g
Fieser 17,388; 03,19; 04,27; 05,26; 06,41; 07,18; 13,239
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,organic solvents
Poids de la formule 199.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethyltin chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.