Learn More
Iodure de triméthylsulfoxonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11402008
Iodure de triméthylsulfoxonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11402008
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11402008
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14589.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Trimethylsulfoxonium iodide reacts with sodium hydride to prepare dimethyloxosulfonium methylide, which is used as a methylene-transfer reagent in synthetic chemistry. It is used to prepare ylide, which reacts with carbonyl compounds to get epoxides. Further, it reacts with alfa,beta-unsaturated esters to get cyclopropyl esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de triméthylsulfoxonium réagit avec l’hydrure de sodium pour préparer le méthylide de diméthyloxosulfonium, qui est utilisé comme réactif de transfert de méthylène en chimie synthétique. Il est utilisé pour préparer l’ylure, qui réagit avec les composés carbonylés pour obtenir des époxydes. De plus, il réagit avec les esters alpha et bêta non saturés pour obtenir des esters cyclopropyliques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1774-47-6
Formule moléculaire C3H9IOS
Poids moléculaire (g/mol) 220.07
Numéro MDL MFCD00011899
Clé InChI BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulphoxonium iodide, trimethyloxosulfonium iodide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide, trimethyloxosulphonium iodide, trimethyl sulphoxonium ioidie, s,s,s-trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulfoxoniumiodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, oxide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide 1:1Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 74498
Nom IUPAC iodure de triméthyl(oxo)-λ⁶-sulfanylium
SMILES [I-].C[S+](C)(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsulfoxonium iodide
Point de fusion ∼170°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 3595854
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 220.07
Pourcentage de pureté ≥98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251945 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/08/2024 Catalog NumberA14589.14,A14589.36,A14589.22
Numéro de lot10209178 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14589.14,A14589.36,A14589.22
Numéro de lot10097577 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14589.14,A14589.36,A14589.22
Numéro de lot10167485 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14589.14,A14589.36,A14589.22
Numéro de lot10161447 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14589.14,A14589.36,A14589.22
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Nom du produit
Iodure de triméthylsulfoxonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >