Learn More
Hydroxyde de triméthylsulfonium, solution à 0,25 M dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10036222 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
10 ml
Conditionnement:
10mL
1mL
Code produit. 10036222
Marque: Thermo Scientific Acros 381360100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17287-03-5 | C3H9IS | 204.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsulfonium hydroxide
Couleur Incolore
Note relative au nom 0.25M solution in methanol
CAS 17287-03-5, 67-56-1
Formule moléculaire C3H9IS
Numéro MDL MFCD00011632
Concentration 0.2 to 0.3M
Densité 0.81g/mL
Synonyme trimethylsulfonium hydroxide, trimethylsulfonium hydroxide solution, trimethylsulfonium hydroxide 0.2mol/l in methanol methylating reagent, sulfonium, trimethyl-, hydroxide, acmc-209sky, trimethylsulfoniumhydroxyd, ksc498e2f, trimethylsulfoniumhydroxidesolution, trimethylsulfonium hydroxide, 0.2mol/l methanol solution, trimethylsulfoniumhydroxide 0.2mol/linmethanol methylatingreagent
Clé InChI VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [I-].C[S+](C)C
Nom IUPAC Triméthylsulfane ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 204.07
CID PubChem 11105313
Poids de la formule 94.18
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 ml
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylsulfonium hydroxide, 0.25M solution in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.