Learn More
Chlorure de (triméthylsilyl)méthylmagnésium, solution à 1,3 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-2799242 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10287212
Marque: Thermo Scientific Acros 377461000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13170-43-9 | C4H11ClMgSi | 146.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13170-43-9, 109-99-9, 108-88-3
Formule moléculaire C4H11ClMgSi
Poids moléculaire (g/mol) 146.97
Numéro MDL MFCD00009916
Clé InChI NAQATMJWCJCHOZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme trimethylsilylmethylmagnesium chloride, tmsch2mgcl, trimethylsilyl methylmagnesium chloride, trimethylsilyl methyl magnesium chloride, trimethylsilyl methylmagnesium chloride solution, me3sich2mgcl, naqatmjwcjchoz-uhfffaoysa-m, chlorotrimethylsilylmethyl magnesium, trimethylsiylmethylmagnesium chloride
CID PubChem 2734900
SMILES C[Si](C)(C)C[Mg]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride
Couleur incolore à vert
Note relative au nom 1.1M Solution in THF
% min. CAS 18.37, 80.22
% max. CAS 19.78, 81.63
Formule linéaire (CH3)3Si-CH2-MgCl
Concentration 1.2 to 1.5M
Fieser 16,118; 15,343; 12,540; 06,636; 05,724; 10,433
Densité 1.0400g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts violently with water.
Nom IUPAC Magnésium ; méthanidyll(triméthyl)silane ; chlorure
Poids de la formule 146.97
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.04
Quantité 100 mL
Point d’éclair −17°C
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride, 1.1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.