Learn More
(Triméthylsilyl)méthyllithium, solution 0,7 M (10 % en poids) dans hexanes, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Acros 377458000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 92112-69-1 Poids : 0.52000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Code produit. 10183064
  • 1244.00€ / 800mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
Spécification
Spécification
(Trimethylsilyl)methyllithium
1822-00-0,92112-69-1,92112-69-1
93.0
0.6500g/mL
−40°C
C4H11LiSi
MFCD00010747
0.65
KVWLUDFGXDFFON-UHFFFAOYSA-N
Lithium ; méthanidyll(triméthyl)silane
3482579
7 to 14 wt%
0.8M (12 wt%) solution in hexanes
86.0
Marron-jaune à incolore
65.0°C to 70.0°C
Flacon en verre AcroSeal conditionné dans boîte en étain
LiCH2Si(CH3)3
800 mL
trimethylsilyl methyllithium, trimethylsilyl methyl lithium, lich2sime3, pubchem18144, tms-ch2li, lithiomethyltrimethylsilane, acmc-1bvf0, trimethylsilylmethyl lithium
[Li+].C[Si](C)(C)[CH2-]
94.16
94.16
Solution
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents