Learn More
Isocyanate de triméthylsilyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11420473
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1118-02-1
C4H9NOSi
115.21
MFCD00001993
NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl isocyanate, silane, isocyanatotrimethyl, trimethylsilylisocyanate, isocyanato trimethyl silane, trimethylisocyanatosilane, tmsisocyanate, tms isocyanate, tms-isocyanate, tms isocynate
70696
isocyanato(triméthyl)silane
C[Si](C)(C)N=C=O
1118-02-1
C4H9NOSi
115.21
MFCD00001993
NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl isocyanate, silane, isocyanatotrimethyl, trimethylsilylisocyanate, isocyanato trimethyl silane, trimethylisocyanatosilane, tmsisocyanate, tms isocyanate, tms-isocyanate, tms isocynate
70696
isocyanato(triméthyl)silane
C[Si](C)(C)N=C=O
Trimethylsilyl isocyanate is used in the preparation of 1-unsubstituted 4-(dialkylamino) imidazolin-2-ones. It finds application in the carbamoylation of aromatic hydrocarbons and alcohols. It is also used in the preparation of primary amides from Grignard reagents. Further, it is used in the synthesis of cyclic imides. It is also utilized for the synthesis of trifluoroacetyl isocyanate and cyclic imides. In addition to this, it is employed in the conversion of isocyanates to carbodiimides using cyclopentadienyl Mn(CO)3 catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de triméthylsilyle est utilisé dans la préparation des 4-(dialkylamino) imidazolin-2-ones non substituées en position 1. Il trouve une application dans la carbamoylation des hydrocarbures aromatiques et des alcools. Il est également utilisé dans la préparation d’amides primaires à partir de réactifs de Grignard. En outre, il est utilisé dans la synthèse d’imides cycliques. Il est également utilisé pour la synthèse de l’isocyanate de trifluoroacétyle et d’imides cycliques. Par ailleurs, il est employé dans la conversion des isocyanates en carbodiimides moyennant une catalyse par cyclopentadiényle Mn(CO)3.
Solubilité
Miscible avec les éthers et l’o-dichlorobenzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases fortes, les alcools et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Trimethylsilyl isocyanate
Point de fusion -49°C
Densité 0.859
Point d’ébullition 90°C to 92°C
Point d’éclair −2°C (28°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.396
Quantité 10 g
Numéro UN UN2478
Beilstein 1744962
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité Miscible with ethers and o-dichlorobenzene.
Poids de la formule 115.21
Pourcentage de pureté 94%