Learn More
Triméthylsilanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15555286
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-40-6
Formule moléculaire C3H9LiOSi
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Numéro MDL MFCD02751657
Clé InChI OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
CID PubChem 66110
Nom IUPAC Hydroxy(triméthyl)silane
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsilanol
Point de fusion -12.0°C
Densité 0.8140g/mL
Point d’ébullition 98.0°C
Point d’éclair 4°C
Spectre IR Authentique
Formule linéaire (CH3)3SiOH
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.814
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.995g/L.
Viscosité 4 mPas (25°C)
Poids de la formule 90.2
Pourcentage de pureté ≥97.5% (GC)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylsilanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.