Learn More
Sulfure de triméthylène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16594194
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 287-27-4
Formule moléculaire C3H6S
Poids moléculaire (g/mol) 74.14
Numéro MDL MFCD00042751
Clé InChI XSROQCDVUIHRSI-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC thiétane
SMILES C1CSC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylene sulfide
Densité 1.0280 g/mL
Point d’ébullition 94.0°C to 94.5°C
Point d’éclair -2°C
Indice de réfraction 1.5040 to 1.5140
Quantité 25 g
Beilstein 17, I, 3
Gravité spécifique 1.028
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble.
Poids de la formule 74.14