Learn More
Triméthylamine, pur, 7,3 M (50 wt.%) de solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 370780010
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 75-50-3 Poids : 0.86000kg Transport : UN number : 1297 Chem class : 3 Pack group : I
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Trimethylamine | |
75-50-3,7732-18-5 | |
-2.0°C | |
(CH3)3N | |
0.8600g/mL | |
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, toluene,, xylene, ethylbenzene and chloroform | |
CN(C)C | |
59.11 | |
CHEBI:18139 | |
48 to 52% (total base) | |
Flacon en verre | |
1 L | |
Liquide |
Incolore | |
30.0°C to 100.0°C | |
C3H9N | |
MFCD00008327 | |
trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241 | |
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diméthylméthanamine | |
1146 | |
59.11 | |
Pures | |
0.86 | |
−45°C |
Sécurité et traitement
- Trimethylamine, 45-50 wt.% aqueous solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only