Learn More
Solution de triméthylamine pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Product Code. p-7083639 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Unit Size:
100mL
250mL
500mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12932225
Brand: Fisher Chemical A 052 100
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Kemiska identifierare
CAS 75-50-3
Formule moléculaire C3H9N
Poids moléculaire (g/mol) 59.11
Clé InChI GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Trimethylamine
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Nom IUPAC triméthylamine
Solvent or Matrix Water
Quantité 100 mL
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.