Learn More
Triméthylamine, solution 1M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-3523616 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 ml
800 ml
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
missing translation for 'unitSize'
100mL
800mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10601464
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 388371000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75-50-3 | C3H9N | 59.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Trimethylamine
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 1M solution in THF
CAS 75-50-3, 109-99-9
Formule moléculaire C3H9N
Formule linéaire N(CH3)3
Numéro MDL MFCD00008327
Concentration 1M, exact strength on the certificate of analysis
Densité 0.8500g/mL
Synonyme trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Clé InChI GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C
Nom IUPAC triméthylamine
Poids moléculaire (g/mol) 59.11
CID PubChem 1146
ChEBI CHEBI:18139
Poids de la formule 59.11
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.85
Quantité 100 ml
Point d’éclair −17°C
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trimethylamine, 1M solution in THF
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.