Learn More
Triméthylaluminium, solution à 1,0 M dans l’heptane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10153502
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-24-1, 142-82-5
Formule moléculaire C3H9Al
Poids moléculaire (g/mol) 72.087
Numéro MDL MFCD00008252
Clé InChI JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylaluminum, trimethylaluminium, aluminum, trimethyl, trimethylalane, unii-av210lg46j, ch3 3al, aluminum trimethanide, aluminum trimethyl, trimethylaluminum solution, trimethylaluminum, elec. gr.
CID PubChem 16682925
Nom IUPAC Triméthylalumane
SMILES C[Al](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylaluminium
Couleur Incolore
Note relative au nom 1.0M Solution in Heptane
Point d’ébullition 126.0°C
Point de fusion 15.0°C
Formule linéaire (CH3)3Al
Fieser 08,506; 14,46; 17,372
Densité 0.6880g/mL
Merck Index 15, 9879
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic, hydrocarbons
Poids de la formule 72.09
Pourcentage de pureté 9.5 to 10.5 wt% (on Al basis)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.688
Viscosité 0.90 mPa.s (30°C)
Quantité 100 mL
Point d’éclair −4°C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylaluminium, 1.0M solution in heptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.