Learn More
Phosphonoacétate de triméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10163380
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5927-18-4
Formule moléculaire C5H11O5P
Poids moléculaire (g/mol) 182.11
Clé InChI SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethyl phosphonoacetate, methyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, trimethyl phosphonacetate, trimethylacetyl phosphate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, methyl ester, methyl-dimethoxyphosphoryl acetat, trimethyl phosphoroacetate, phosphonoacetic acid trimethyl ester, methyl dimethylphosphonoacetate, methyl dimethoxyphosphoryl acetate
CID PubChem 80029
Nom IUPAC Acétate 2-diméthoxyphosphoryl de méthyle
SMILES COC(=O)CP(=O)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl phosphonoacetate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2600g/mL
Point d’ébullition 265.0°C to 268.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2P(O)CH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4360 to 1.4380
Quantité 100 g
Fieser 02,442; 07,394; 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15
Gravité spécifique 1.26
Poids de la formule 182.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Trimethyl phosphonoacetate