Learn More
Triméthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3598503
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2487-90-3
C3H10O3Si
122.2
MFCD00008340
PZJJKWKADRNWSW-UHFFFAOYSA-N
trimethoxysilane, silane, trimethoxy, trimethoxy silane, unii-v1j39xpf91, c3h10o3si, trimethoxysilyl, silanem trimethoxy, trimethoxysilyl radical, 4-01-00-01266 beilstein handbook reference
6327428
triméthoxysilicone
CO[Si](OC)OC
2487-90-3
C3H10O3Si
122.2
MFCD00008340
PZJJKWKADRNWSW-UHFFFAOYSA-N
trimethoxysilane, silane, trimethoxy, trimethoxy silane, unii-v1j39xpf91, c3h10o3si, trimethoxysilyl, silanem trimethoxy, trimethoxysilyl radical, 4-01-00-01266 beilstein handbook reference
6327428
triméthoxysilicone
CO[Si](OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Trimethoxysilane
Point de fusion -115°C
Couleur Incolore
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 86°C
Point d’éclair -9°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSi(OCH3)3
Indice de réfraction 1.3570 to 1.3600 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 122.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.