Learn More
Lactate de triméthoprime, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15458089
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Le triméthoprime, numéro CAS 738-70-5, est un triméthoxybenzyl-pyrimidine utilisé comme antimicrobien.
Un antibiotique à large spectre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le triméthoprime est un analogue de la pyrimidine synthétique qui lie la dihydrofolate-réductase et inhibe la synthèse de l’acide folique ; lorsqu’il est associé au sulfaméthoxazole, son activité est améliorée
•Le triméthoprime possède des propriétés antibactériennes et antiprotozoaires
Applications
• Le triméthoprime inhibe la conversion de l’acide para-aminobenzoïque (PABA) en acide folique vers l’extrémité de la voie de synthèse et peut être utilisé pour étudier les effets connexes
• Le triméthoprime a été radiomarqué et utilisé pour tracer des voies d’infection, et il a également été utilisé de façon expérimentale comme marqueur fluorescent pour quantifier l’expression de la dihydrofolate-réductase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethoprim lactate
Type Trimethoprim Lactate
Forme physique Poudre
CAS 23256-42-0
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 250 mg
Formule moléculaire C17H24N4O6
Numéro MDL MFCD00171722
Synonyme 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine lactate salt
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI IIZVTUWSIKTFKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C(=O)O)O.COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropanoique ; 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)méthyl]pyrimidine-2,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 380.401
CID PubChem 3084396
Poids de la formule 380.39
Pourcentage de pureté 98%