Learn More
Trimetazidine dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16434517
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16434517
Marque: Medchem Express HYB0968
MedChemExpress Trimetazidine dihydrochloride is a selective long chain 3-ketoyl coenzyme A thiolase inhibitor with an IC50 of 75 nM, which can inhibit β-oxidation of free fatty acid (FFA).
Trimetazidine dihydrochloride is an effective antianginal agent and a cytoprotective drug, has anti-oxidant, anti-inflammatory, antinociceptive and gastroprotective properties. Trimetazidine dihydrochloride triggers autophagy. Trimetazidine dihydrochloride is also a 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase (HADHA) inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimetazidine dihydrochloride
CAS 13171-25-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H24Cl2N2O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (294.76 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (73.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(CN2CCNCC2)C(OC)=C1OC.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 339.26
Poids de la formule 339.26
Pourcentage de pureté 99.62%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.