missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRIM38 Mouse anti-Human, Clone: OTI2A4, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies CF505964

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
This gene encodes a member of the tripartite motif (TRIM) family. The encoded protein contains a RING-type zinc finger, B box-type zinc finger and SPRY domain. The function of this protein has not been identified. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 4.Spécification
TRIM38 | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
TRIM38 | |
RNF15, RORET | |
Mouse | |
Affinity Chromatography | |
RUO | |
10475 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Lyophilized |
Western Blot | |
OTI2A4 | |
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
O00635 | |
TRIM38 | |
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-265 of human TRIM38 produced in E.coli. | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
TRIM38 Mouse anti-Human, Clone: OTI2A4, lyophilized, TrueMAB™
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu