missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trilaciclib hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. p-200096730
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16494616

Marque: Medchem Express HY101467A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Trilaciclib hydrochloride (G1T28 hydrochloride) is a CDK4/6 inhibitor with IC50s of 1 nM and 4 nM for CDK4 and CDK6, respectively.

Trilaciclib hydrochloride (G1T28 hydrochloride) is a CDK4/6 inhibitor with IC50s of 1 nM and 4 nM for CDK4 and CDK6, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Trilaciclib hydrochloride
CAS 1977495-97-8
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H32Cl2N8O
Quantité 100 mg
Synonyme G1T28 hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 25.64 mg/mL (49.36 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 1.1 mg/mL (2.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC3=CN=C(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=N4)N=C3N2C6(CCCCC6)CN1.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 519.47
Poids de la formule 519.47
Pourcentage de pureté 98.2%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis