Learn More
Triisopropylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10134650
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6485-79-6
Formule moléculaire C9H22Si
Poids moléculaire (g/mol) 158.36
Numéro MDL MFCD00009657
Clé InChI YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
CID PubChem 6327611
Nom IUPAC tris(propan-2-yl)silane
SMILES CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Triisopropylsilane
Note relative au nom 98%
Densité 0.7730g/mL
Point d’ébullition 84.0°C to 86.0°C (35.0 mmHg)
Point d’éclair 37°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CH]3SiH
Indice de réfraction 1.4340 to 1.4360
Quantité 50 g
Beilstein 04,IV,3907
Gravité spécifique 0.773
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Poids de la formule 158.36
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Triisopropylsilane
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.