Learn More
Triisopropylphosphine, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Description
Triisopropylphosphine is used as a ligand in organometallic chemistry. It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used to produce Chlor(triisopropyl)phosphonium-dimesylamid at temperature of 40°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Triisopropylphosphine |
Densité | 0.839 g/mL |
Point d’ébullition | 176°C to 178°C |
Point d’éclair | -17°C (1°F) |
Odeur | Pungent |
Indice de réfraction | 1.467 |
Quantité | 0.5 g |
Numéro UN | UN2845 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in alkanes. |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Triisopropylphosphine
- Dangers
- Liquide pyrophorique Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P334-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Triisopropylphosphine