Learn More
Phosphite triisopropylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10784993
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116-17-6
Formule moléculaire C9H21O3P
Poids moléculaire (g/mol) 208.24
Clé InChI SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
CID PubChem 8304
Nom IUPAC Phosphite de tripropan-2-yle
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropyl phosphite
Densité 0.9140g/mL
Point d’ébullition 94°C to 95°C (66.6 hPa)
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CHO]3P
Indice de réfraction 1.4095 to 1.4115
Quantité 100 g
Beilstein 01,363
Fieser 01,1229; 16,36
Gravité spécifique 0.914
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 208.24
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triisopropyl phosphite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Nom du produit
Phosphite triisopropylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >