Learn More
Triisopropanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
18.18€ - 208.00€
Identifiants chimiques
CAS | 122-20-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H21NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.27 |
Numéro MDL | MFCD00004533 |
Clé InChI | SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891 |
CID PubChem | 24730 |
Nom IUPAC | 1-[bis(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol |
SMILES | CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10479930
|
Thermo Scientific Acros
245760050 |
5 g | Flacon en verre | ||||||
10279453
|
Thermo Scientific Acros
245761000 |
100 g | Flacon en verre |
21.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10388030
|
Thermo Scientific Acros
245760010 |
1 kg | Flacon en verre |
33.20€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13488488
|
Thermo Scientific Acros
245760100 |
10 kg | Bidon en plastique |
208.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
122-20-3 | |
191.27 | |
SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N | |
24730 | |
CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O |
C9H21NO3 | |
MFCD00004533 | |
triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891 | |
1-[bis(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol |
Spécification
Triisopropanolamine | |
48.0°C to 52.0°C | |
190.0°C (23.0 mmHg) | |
Authentic | |
C9H21NO3 | |
MFCD00004533 | |
17,371; 12,445; 13,46 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether | |
CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O | |
191.27 | |
138 mPa.s (60°C) | |
98% |
122-20-3 | |
Blanc à jaune | |
160°C | |
98% | |
N(CH2CH(OH)CH3)3 | |
04,762 | |
triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891 | |
SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N | |
1-[bis(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol | |
24730 | |
191.27 | |
Solide cristallin à bas point de fusion |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Avoid release to the environment.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 204-528-4
- Triisopropanolamine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.