Learn More
Anhydride trifluorométhanesulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’anhydride trifluorométhanesulfonique est utilisé pour convertir les phénols et l’imine en ester triflique et en groupe NTf. Il s’agit d’un puissant électrophile utilisé pour introduire le groupe triflyle dans la synthèse chimique. Il sert de réactif dans la préparation des triflates d’alkyle et de vinyle et dans la synthèse stéréosélective des donneurs d’uronate de méthyle de mannosazide. Il agit comme catalyseur de la glycosylation avec les sucres hydroxy anomériques pour préparer les polysaccharides.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’anhydride trifluorométhanesulfonique est utilisé pour convertir les phénols et l’imine en ester triflique et en groupe NTf. Il s’agit d’un puissant électrophile utilisé pour introduire le groupe triflyle dans la synthèse chimique. Il sert de réactif dans la préparation des triflates d’alkyle et de vinyle et dans la synthèse stéréosélective des donneurs d’uronate de méthyle de mannosazide. Il agit comme catalyseur de la glycosylation avec les sucres hydroxy anomériques pour préparer les polysaccharides.
Solubilité
Miscible avec le dichlorométhane. Non miscible avec les hydrocarbures.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’eau, les bases fortes, les agents oxydants puissants, les acides et les alcools.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Trifluoromethanesulfonic anhydride |
Point de fusion | -80°C |
Densité | 1.72 |
Point d’ébullition | 81°C to 83°C |
Formule linéaire | (CF3SO2)2O |
Indice de réfraction | 1.321 |
Quantité | 250 g |
Numéro UN | UN3265 |
Beilstein | 1813600 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Show More |
Safety and Handling
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.