Learn More
Acide trifluorométhanesulfonique, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10562191
Acide trifluorométhanesulfonique, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10562191
1 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 mL
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10562191
Marque: Thermo Scientific Acros 169890010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acide trifluorométhanesulfonique, 99 %, CHF3O3S, numéro CAS 1493-13-6, hotf, acide méthanesulfonique, trifluoro, tfmsa, acide perfluorométhanesulfonique, tfoh, acide trifluorométhanesulphonique, acide triflique, acide trifluorométhane sulfonique, triméthylate, acide trifluorométhylsulfonique, 250 ml, 03,IV,34, 162,0°C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1493-13-6
Formule moléculaire CHF3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 150.07
Numéro MDL MFCD00007514
Clé InChI ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 62406
ChEBI CHEBI:48511
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoromethanesulfonic acid
Point de fusion -40.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6900g/mL
Point d’ébullition 162.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3SO3H
Indice de réfraction 1.3260 to 1.3300
Quantité 1 mL
Beilstein 03,IV,34
Fieser 04,532; 05,701; 06,617; 08,504; 09,531; 14,152; 15,41; 16,357; 17,24
Merck Index 15,9842
Gravité spécifique 1.69
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many polar organic solvents such as dim,sulfolane,dimethyl sulfoxide,dimethyl sulfone an
Nom IUPAC Acide trifluorométhanesulfonique
Viscosité 2.87 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 150.07
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide fumant
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465445 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/08/2024 Catalog Number169890011,169890010,169890100,169892500,169890500
Numéro de lotA0455349 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/02/2024 Catalog Number169890011,169890010,169890100,169892500,169890500
Numéro de lotA0447877 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2023 Catalog Number169890011,169890010,169890100,169892500,169890500
Numéro de lotA0397688 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number169890011,169890010,169890100,169892500,169890500
Numéro de lotA0440187 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/10/2022 Catalog Number169890011,169890010,169890100,169892500,169890500
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoromethanesulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Acide trifluorométhanesulfonique, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >