Learn More
Acide trifluorométhanesulfonique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11449462
Acide trifluorométhanesulfonique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449462
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11449462
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10173.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Trifluoromethanesulfonic acid acts as a catalyst for esterification reactions and an acidic titrant in nonaqueous acid-base titration. It is useful in protonations due to the presence of conjugate base triflate is non nucleophilic. It serves as a deglycosylation agent for glycoproteins. In addition, it is a precursor and a catalyst in organic chemistry. It reacts with acyl halides to prepare mixed triflate anhydrides, which are strong acylating agents used in Friedel-Crafts reactions. It acts as a key starting material for the preparation of ethers and olefins by reacting with alcohols as well as to prepare trifluoromethanesulfonic anhydride by dehydration reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide trifluorométhanesulfonique agit comme catalyseur des réactions d’estérification et comme titrant acide dans la titration acido-basique non aqueuse. Il est utile dans les protonations en raison de sa base conjuguée non nucléophile, le triflate. Il sert d’agent de déglycosylation pour les glycoprotéines. En outre, c’est un précurseur et un catalyseur en chimie organique. Il réagit avec les halogénures d’acyle pour préparer un mélange d’anhydrides trifliques, qui sont des agents acylants puissants utilisés dans les réactions de Friedel-Crafts. Il agit comme matériau de départ clé dans la préparation d’éthers et d’oléfines en réagissant avec les alcools ainsi que dans la préparation de l’anhydride trifluorométhanesulfonique par réaction de déshydratation.
Solubilité
Miscible avec l’eau, le diméthylsulfoxyde, diméthylformamide et l’acétonitrile.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les bases fortes, l’eau et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1493-13-6
Formule moléculaire CHF3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 150.07
Numéro MDL MFCD00007514
Clé InChI ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 62406
ChEBI CHEBI:48511
Nom IUPAC Acide trifluorométhanesulfonique
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoromethanesulfonic acid
Point de fusion -40°C
Densité 1.708
Point d’ébullition 161°C to 162°C
Point d’éclair None
Odeur Pungent
Formule linéaire CF3SO3H
Indice de réfraction 1.327
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1812100
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9676
Informations sur la solubilité Miscible with water,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide and acetonitrile.
Poids de la formule 150.07
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN19L003 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2025 Catalog NumberA10173.18,A10173.09,A10173.30
Numéro de lot10248615 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberA10173.18,A10173.09,A10173.30
Numéro de lotP04K036 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/03/2024 Catalog NumberA10173.18,A10173.09,A10173.30
Numéro de lotY18G025 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2024 Catalog NumberA10173.18,A10173.09,A10173.30
Numéro de lot10248615 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2023 Catalog NumberA10173.18,A10173.09,A10173.30
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoromethanesulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: trifluoro-methanesulphonic acid
Nom du produit
Acide trifluorométhanesulfonique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >