Learn More
Acide trifluoroacétique, sel de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-41283 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10784641
Marque: Thermo Scientific Acros 157930250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2923-18-4 | C2F3NaO2 | 136.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2923-18-4
Formule moléculaire C2F3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 136.01
Numéro MDL MFCD00013217
Clé InChI UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
CID PubChem 517019
Nom IUPAC sodium ; 2,2,2-trifluoroacétate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic acid, sodium salt
Note relative au nom 0.97
Point de fusion 207.0°C to 209.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.97
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CO2Na
Quantité 25 g
Beilstein 02, II, 186
Informations sur la solubilité Solubility in water: 625g/L water (25°C). Other solubilities: 131g/L in cf3cooh (30°C)
Poids de la formule 136.01
Pourcentage de pureté 0.97
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.