Learn More
Acide trifluoroacétique, HPLC BAKER ANALYZED, J.T.Baker™
Code produit. 10748191
10 x 1 mL, Verre
Encompass
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 mL
Conditionnement:
Verre
Obtenez des performances et des résultats de séparation rapides et reproductibles. L’acide trifluoroacétique, HPLC BAKER ANALYZED, J.T.Baker™ est un réactif/solvant HPLC optimisé pour l’application et testé par fonction qui optimise le débit et la facilité d’utilisation sans sacrifier l’efficacité ou la reproductibilité.
Les réactifs HPLC BAKER ANALYZED sont un groupe de solvants, de sels tampons et de modificateurs de phase mobile de haute pureté à utiliser dans les séparations analytiques et préparatives. Ils sont optimisés pour les applications de recherche et de contrôle de la qualité, notamment la chromatographie en phase liquide haute performance, la chromatographie par perméation de gel et l’analyse spectrophotométrique UV.
  • Le réétalonnage ou les réglages dus aux changements de lot sont minimisés pour obtenir les performances optimales des instruments sensibles
  • Fonds faibles exempts de pics étrangers
  • Faible absorbance UV dans les plages critiques - assurée par des tests d’absorbance UV à divers points et par des tests d’élution par gradient
  • Tests de fluorescence pour détecter les impuretés à l’état de traces pouvant provoquer des interférences
  • Tests de fonctionnalité pour : dosage, eau, résidus minimaux après évaporation, absorbance UV et fluorescence dans des plages critiques
  • Homogénéité de lot à lot, avec une analyse de lot réelle sur l’étiquette
  • Options d’emballage innovantes pour garantir la qualité des solvants au point d’utilisation
Spécification
Absorbance Max. 0.15 at 230nm, Max. 0.01 at 254nm
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic acid
CAS 76-05-1
Point de fusion -15°C
Point d’ébullition 73°C
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Gradient tested for HPLC Peptide and Protein Analysis.
Formule moléculaire C2HF3O2
Formule linéaire F3CCOOH
Numéro MDL MFCD00004169
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trifluoroacétique
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
CID PubChem 6422
ChEBI CHEBI:45892
Poids de la formule 114.03g/mol
Pourcentage de pureté 99.5% (min.)
Qualité BAKER ANALYZED™ HPLC
Densité 1.535g/cm3 at 20°C
Quantité 10 x 1 mL
Point d’éclair N/A
Odeur Pungent
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 10 ppm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • acide trifluoroacétique
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Acide trifluoroacétique, HPLC BAKER ANALYZED, J.T.Baker™