Learn More
Triéthylsilane, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394103
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-86-7
Formule moléculaire C6H16Si
Poids moléculaire (g/mol) 116.28
Clé InChI QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
CID PubChem 6327258
Nom IUPAC Triéthylsilicium
SMILES CC[Si](CC)CC
Spécification
Point d’ébullition 107°C to 108°C
Nom chimique ou matériau Triethylsilane
Quantité 100 mL
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule linéaire (C2H5)3SiH
Point d’éclair -3°C
Merck Index 15,9841
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 116.28
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Indice de réfraction 1.4100 to 1.412
Gravité spécifique 0.72
Densité 0.7200g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.