Learn More
Triéthylènetétramine, 60 %, Thermo Scientific Chemicals
24.70€ - 133.00€
Identifiants chimiques
CAS | 112-24-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H18N4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.24 |
Numéro MDL | MFCD00008169 |
Clé InChI | VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951 |
CID PubChem | 5565 |
ChEBI | CHEBI:39501 |
Nom IUPAC | N’-[2-(2-aminoéthylamino)éthyl]éthane-1,2-diamine |
SMILES | C(CNCCNCCN)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10633522
|
Thermo Scientific Acros
344070500 |
50 g |
24.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10603712
|
Thermo Scientific Acros
344075000 |
500 g |
43.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15294704
|
Thermo Scientific Acros
344070025 |
2.5 kg |
133.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
112-24-3 | |
146.24 | |
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N | |
5565 | |
N’-[2-(2-aminoéthylamino)éthyl]éthane-1,2-diamine |
C6H18N4 | |
MFCD00008169 | |
triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951 | |
CHEBI:39501 | |
C(CNCCNCCN)N |
Spécification
Triethylenetetramine | |
112-24-3 | |
0.9800g/mL | |
129°C | |
55% min. (GC) | |
C6H18N4 | |
1.4960 to 1.5000 | |
04,255 | |
15,9828 | |
triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951 | |
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N | |
N’-[2-(2-aminoéthylamino)éthyl]éthane-1,2-diamine | |
5565 | |
146.24 | |
Technique |
60% | |
-35.0°C | |
280.0°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
H2NCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2NH2 | |
MFCD00008169 | |
01,1204 | |
0.98 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol | |
C(CNCCNCCN)N | |
146.24 | |
CHEBI:39501 | |
60% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-950-6
missing translation for 'rtecsNumber' : YE6650000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Triethylenetetramine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.