Learn More
triéthylèneglycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10041490 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Code produit. 10041490
Marque: Thermo Scientific Acros 139590025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 112-27-6 | C6H14O4 | 150.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-27-6
Formule moléculaire C6H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Numéro MDL MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616
Clé InChI ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylene glycol, triglycol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol, trigen, triethylenglykol, triethyleneglycol, 2,2'-ethylenedioxydiethanol, 1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane, 3,6-dioxaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethylenedioxy diethanol
CID PubChem 8172
ChEBI CHEBI:44926
SMILES OCCOCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylene glycol
Point de fusion -7°C
Couleur Jaune
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 285°C
Point d’éclair 165°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4545 to 1.4565
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, IV, 2400
Merck Index 15, 9835
Gravité spécifique 1.12
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and toluene,sparingly soluble in ether,insoluble in petroleum ether,aliphatic,hydrocarbons
Nom IUPAC 2-[2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]éthanol
Viscosité 48 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 150.17
Tension de vapeur <0.01mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide visqueux